Merck
686581
Sigma-Aldrich
Hyperbrached bis-MPA polyester-32-hydroxyl, generation 3
≥97%
Sinónimos:
Hyperbranched Polymer, Hyperpolymer
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C155H256O93
Número de CAS:
Peso molecular:
3607.64
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
hydroxyl surface groups
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
Formulario
powder (lyophilized)
mol peso
generation 3
nº de grupos superficiales
32 (avg.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCOCCOCC(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C155H256O93/c1-127(39-156,40-157)99(188)225-79-147(21,80-226-100(189)128(2,41-158)42-159)119(208)241-71-143(17,72-242-120(209)148(22,81-227-101(190)129(3,43-160)44-161)82-228-102(191)130(4,45-162)46-163)115(204)221-35-31-216-29-30-217-95-155(96-218-32-36-222-116(205)144(18,73-243-121(210)149(23,83-229-103(192)131(5,47-164)48-165)84-230-104(193)132(6,49-166)50-167)74-244-122(211)150(24,85-231-105(194)133(7,51-168)52-169)86-232-106(195)134(8,53-170)54-171,97-219-33-37-223-117(206)145(19,75-245-123(212)151(25,87-233-107(196)135(9,55-172)56-173)88-234-108(197)136(10,57-174)58-175)76-246-124(213)152(26,89-235-109(198)137(11,59-176)60-177)90-236-110(199)138(12,61-178)62-179)98-220-34-38-224-118(207)146(20,77-247-125(214)153(27,91-237-111(200)139(13,63-180)64-181)92-238-112(201)140(14,65-182)66-183)78-248-126(215)154(28,93-239-113(202)141(15,67-184)68-185)94-240-114(203)142(16,69-186)70-187/h156-187H,29-98H2,1-28H3
Clave InChI
IEXLGBFSIFJFKP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
calculated mol. wt. 3,608
Otras notas
Bis-MPA =2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aldobenedetto Zotti et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(2) (2020-01-26)
The effects of the addition of an aromatic hyperbranched polyester (AHBP) on thermal, mechanical, and fracture toughness properties of a thermosetting resin system were investigated. AHBP filler, synthesized by using a bulk poly-condensation reaction, reveals a glassy state at room
Artículos
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.