686336
(R)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
95%
Sinónimos:
(R)-1-(4-Bromophenyl)ethanol, (R)-4′-Bromo-1-phenylethanol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +39°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.569
densidad
1.322 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@@H](O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m1/s1
Clave InChI
XTDTYSBVMBQIBT-ZCFIWIBFSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)