Merck
P66602
Sigma-Aldrich
2-Pyridinemethanol
98%
Sinónimos:
ω-Hydroxy-2-picoline, 2-(Hydroxymethyl)pyridine, 2-Pyridyl carbinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
109.13
Beilstein:
107849
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.543 (lit.)
bp
112-113 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-4,8H,5H2
Clave InChI
SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Propiedades físicas
May darken in storage
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Teruo Miyazaki et al.
Journal of clinical biochemistry and nutrition, 64(2), 112-123 (2019-04-03)
Nuclear receptor farnesoid X receptor activation inhibits fatty acid synthesis through the liver X receptor-α-sterol regulatory element binding protein-1c pathway universally in animals, but also has human-specific crosstalk with the peroxisome proliferator-activated receptor-α. The effects of farnesoid X receptor-ligands on
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of