680842
Glyceryl tri(palmitate-1-13C)
endotoxin tested, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
1,2,3-propanetriol tris(hexadecanoate-1-13C), Glyceryl tri(hexadecanoate-1-13C), Tripalmitin-carboxyls-13C3
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mp
64-66 °C (lit.)
idoneidad
endotoxin tested
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i49+1,50+1,51+1
Clave InChI
PVNIQBQSYATKKL-SRWOPVBSSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)