674249
11-Mercapto-1-undecanol
99%
Sinónimos:
11-Hydroxy-1-undecanthiol, 11-Hydroxyundecane-1-thiol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
33-37 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24OS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
Clave InChI
ULGGZAVAARQJCS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.