8.41248
3-Cyanopropyl-trichlorosilane
for synthesis
Sinónimos:
3-Cyanopropyl-trichlorosilane, 4-(Trichlorosilyl)-butyronitrile
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237-238 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 92 °C
densidad
1.28 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C4H6Cl3NSi/c5-9(6,7)4-2-1-3-8/h1-2,4H2
Clave InChI
HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.301 - 1.305
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup