673374
2,2′-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[(E)-(nitrilomethylidyne)]]bis[4-(tert-butyl)-6-(1-piperidinylmethyl)phenol]
97%
Sinónimos:
N,N′-Bis[(E)-5-(tert-butyl)-2-hydroxy-3-(1-piperidinylmethyl)benzylidene]-[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
69-78 °C
grupo funcional
imine
cadena SMILES
CC(C)(C)c1cc(CN2CCCCC2)c(O)c(\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(CN5CCCCC5)c4O)C(C)(C)C)c1
InChI
1S/C40H60N4O2/c1-39(2,3)33-21-29(37(45)31(23-33)27-43-17-11-7-12-18-43)25-41-35-15-9-10-16-36(35)42-26-30-22-34(40(4,5)6)24-32(38(30)46)28-44-19-13-8-14-20-44/h21-26,35-36,45-46H,7-20,27-28H2,1-6H3/b41-25+,42-26+/t35-,36-/m1/s1
Clave InChI
QWZFCHMBYWXSLV-RUMICSQKSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)