Merck
416932
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H10(NH2)2·C4H6O6
Número de CAS:
Peso molecular:
264.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D +12.5°, c = 4 in H2O
mp
273 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadena SMILES
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2.C4H6O6/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6H,1-4,7-8H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6-;1-,2-/m11/s1
Clave InChI
GDOTUTAQOJUZOF-ZXZVGZDWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)