Merck
671878
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
137.61
Beilstein:
4143621
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96.5% (GC)
97%
Formulario
solid
pureza óptica
ee: ≥97.0% (GC)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m1./s1
Clave InChI
ZFSXKSSWYSZPGQ-TYSVMGFPSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)