662534
4-Mercaptobenzoic acid
technical grade, 90%
Sinónimos:
4-Carboxybenzenethiol, 4-Carboxythiophenol, 4-Mercaptobenzoic acid, p-Carboxybenzenethiol, p-Mercaptobenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
solid
mp
215-224 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Clave InChI
LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- SERS substrate for food adulteration detection: 4-Mercaptobenzoic acid was employed in the layer-by-layer biopolymer assembly for the in situ fabrication of AuNP plasmonic paper, serving as a SERS substrate useful in detecting food adulteration (Viriyakitpattana et al., 2024).
- Development of magneto-plasmonic nanoparticles: Research highlighted the use of 4-Mercaptobenzoic acid in the multiwavelength SERS of magneto-plasmonic nanoparticles, obtained through combined laser ablation and solvothermal methods, showing versatility in nanoparticle synthesis (Talaikis et al., 2023).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?