657425
Methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
97%
Sinónimos:
5-Bromonicotinic acid methyl ester, 5-Bromopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromonicotinate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
96-100 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?