641359
5-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
100-110 °C/3 mmHg (lit.)
mp
128-132 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadena SMILES
Brc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
Clave InChI
DMSHUVBQFSNBBL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?