Merck
655597
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(cyanomethyl)benzoate
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OOCC6H4CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitrile
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)9-4-2-8(3-5-9)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
XRZGMNGGCZTNGE-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)