Merck
527815
Sigma-Aldrich
4-Cyanophenylacetonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
NCC6H4CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
142.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
100-104 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#CCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h1-4H,5H2
Clave InChI
QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tuning the nitrogen content and surface properties of nitrogen-doped carbon nanotubes synthesized using a nitrogen-containing ferrocenyl derivative and ethylbenzoate.
Ombaka LM, et al.
J. Mater. Sci., 50(3), 1187-1200 (2015)
Influence of the solvent on the mode of coordination of 4-cyanophenylacetonitrile to silver (I) ion.
Boring WC and Iwamoto RT.
Inorgorganica Chimica Acta, 7, 264-266 (1973)