Merck
655430
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine oxide, polymer-bound
200-400 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g P loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulante
2 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
Extensión del etiquetado
2.5-3.0 mmol/g P loading
tamaño de partícula
200-400 mesh
grupo funcional
phosphine
Aplicación
Dehydrating reagent
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)