651826
Chromium etchant
standard
Sinónimos:
Cr etching solution
About This Item
Productos recomendados
grado
standard
composición
volatiles, 85%
color
orange
bp
100 °C/1 atm
densidad
1.16 g/mL at 25 °C
Descripción general
- Appearance - Clear orange
- pH - Acidic
- Etch Rate at 40 °C - 40 Å/second
- Etch Capacity (rate declines at ~70%) - 65 g/gallon
- Shelf Life - 1 year
- Storage Conditions - Ambient
- Filtration - 0.2 µm
- Recommended Operating Temperatures - 20-80 °C (30-40 °C most common)
- Rinse - Deionized water
- Photoresist Recommendations - KLT6000 Series, KLT 5300 Series, HARE SQT (SU-8 type), TRANSIST, or PKP -308PI
- Select Compatible Materials - Au, Ti, oxide, nitride, Si
- Select Incompatible Materials - Al, Ni, Cu, NiCr
- Compatible Plastics - HDPE, PP, PTFE, PFA, PVC
- Isotropy - Isotropic
- Incompatible Chemicals - Strong bases
Aplicación
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.