645826
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-methoxyaniline
97%
Sinónimos:
4-Methoxy-N-(4-methoxybenzylidene)aniline, N-(4-Methoxybenzylidene)-4-anisidine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
146-150 °C (lit.)
grupo funcional
imine
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C15H15NO2/c1-17-14-7-3-12(4-8-14)11-16-13-5-9-15(18-2)10-6-13/h3-11H,1-2H3/b16-11+
Clave InChI
ZDOHZYPZEUJYKN-LFIBNONCSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)