Merck
211222
Sigma-Aldrich
Tribromuro de boro solution
1.0 M in methylene chloride
Sinónimos:
Tribromoboro
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
250.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Quality Level
concentration
1.0 M in methylene chloride
density
1.467 g/mL at 25 °C
SMILES string
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
InChI key
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
General description
El tribromuro de boro (BBr3) es un reactivo de uso común en química orgánica para desmetilación.
Application
Reactante para preparación de:
  • Intermediario farmacológico 6-nitro-L-DOPA
  • Derivados luminiscentes de poliestireno con restos de carbazolilborano estéricamente protegidos
  • Grafeno de alta calidad dopado con boro mediante reacción de acoplamiento reductivo de Wurtz
  • Haptenos de mercapto-(+)-metanfetamina para la síntesis de vacunas conjugadas con (+)-metanfetamina con densidades de epítopo mejoradas
  • Estructuras híbridas molécula orgánica de tamaño micrométrico-ADN
  • Complejos de borano mediante reacciones de borilación aromáticas electrofílicas
  • Agonista del receptor 5-HT2C
  • Bifenil derivados que poseen grupos amino terciarios como inhibidores de la ß-secretasa(BACE1) para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer
  • Unidad resto de aza-dipirrometeno de boro p-extendida muy fluorescente en la región del IR cercano
  • Derivados tetrahidroisoquinolinas mediante ciclación intramolecular de N-fenetilimidas metoxi-sustituidas
Se utiliza para escindir los éteres aril-metílicos en la síntesis de un benzopiranobenzopirano a partir de un armazón de cumarina.
Packaging
La botella Sure/Seal de 25 ml se recomienda como una botella de un solo uso. Los pinchazos repetidos provocarán probablemente una disminución del rendimiento del producto.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Azobenzene derivatives show anti-cancer activity against pancreatic cancer cells only under nutrient starvation conditions via G0/G1 cell cycle arrest
Shinzawa K, et al.
Tetrahedron, 85, 132077-132077 (2021)
Hui Wang et al.
European journal of medicinal chemistry, 88, 66-73 (2014-09-14)
The pharmacokinetics (PK) and pharmacodynamics (PD) of PT119, a potent Staphylococcus aureus enoyl-ACP reductase (saFabI) inhibitor with a Ki value of 0.01 nM and a residence time of 750 min on the enzyme target, has been evaluated in mice. PT119
Tetrahedron Letters, 47, 5909-5909 (2006)
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'
Doriane Lorendeau et al.
Biochemical pharmacology, 90(3), 235-245 (2014-05-31)
The multidrug resistance protein 1 (MRP1) is involved in multidrug resistance of cancer cells by mediating drug efflux out of cells, often in co-transport with glutathione (GSH). GSH efflux mediated by MRP1 can be stimulated by verapamil. In cells overexpressing