Merck
643297
Sigma-Aldrich
Gold coated mica
99.999% (Au), layer thickness 2000 Å
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Au
Peso molecular:
196.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% (Au)
L × An × grosor
3 in. × 1 in. × 150 μm
capa grosor
2000 Å
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
The gold surface is highly polycrystalline but shows a tendency towards <111> orientation which can be greatly enhanced by annealing.
Envase
1ea = 1 in. × 3 in. sheet
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.