Documentos clave
933449
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 15 mm
Sinónimos:
Metal Discs
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
disco diám.
15 mm
Descripción general
Each metal disc pack contains 50 units of metal discs.
Aplicación
These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy. Diameter: 15mm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)