643122
Zirconium(IV) oxide
nanoparticles, dispersion, <100 nm particle size (BET), 5 wt. % in H2O
About This Item
Productos recomendados
Formulario
dispersion
nanoparticles
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zirconium
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
5 wt. % in H2O
tamaño de partícula
<100 nm (BET)
pH
5-6
conductividad
<1.5 mS/cm
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
cadena SMILES
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
Clave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.