638021
DavePhos
97%
Sinónimos:
2-Dicyclohexylphosphino-2′-(N,N-dimethylamino)biphenyl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Hydroaminations
reagent type: ligand
reaction type: Kumada Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
121-124 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CN(C)c1ccccc1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H36NP/c1-27(2)25-19-11-9-17-23(25)24-18-10-12-20-26(24)28(21-13-5-3-6-14-21)22-15-7-4-8-16-22/h9-12,17-22H,3-8,13-16H2,1-2H3
Clave InChI
ZEMZPXWZVTUONV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Palladium catalyzed sp3 arylation of 2-substituted-N-iminopyridinium ylides with different aryl chlorides to yield functionalized pyridines.
- Preparation of functionalized benzylic sulfones via palladium-catalyzed Negishi cross-coupling between alkyl sulfones and aryl halides.
- C-C Coupling of 3-haloquinolines with aryl sulfinates via palladium-catalyzed desulfitative arylation to form the corresponding biaryl compounds.
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Buchwald Phosphine Ligands
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Contenido relacionado
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.