637564
N-Boc-3-pyrrolidinone
97%
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
34-38 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
InChI
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?