532169
(R)-(−)-N-Boc-3-pyrrolidinol
98%
Sinónimos:
(R)-N-tert-Butoxycarbonyl-(−)-3-pyrrolidinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
187.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −26±1, c = 1 in methanol
mp
62-65 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h7,11H,4-6H2,1-3H3/t7-/m1/s1
Clave InChI
APCBTRDHCDOPNY-SSDOTTSWSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Used in synthesis of ligands for the nicotinic acetylcholine receptor.
Used in the synthesis of anticoagulants.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
J Lee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 10(10), 1063-1066 (2000-06-08)
The preparation of novel pyridyl ethers as ligands for the nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) is described. Variations of the ring size of the azacycle and substitution on the pyridine had dramatic effects on receptor binding affinity with IC50s at the
Satoshi Komoriya et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(9), 2099-2114 (2004-04-15)
Since factor Xa (fXa) plays a pivotal role in the blood coagulation cascade, inhibition of fXa is thought to be an effective treatment for a variety of thrombotic events. (2S)-2-[4-[[(3S)-1-Acetimidoyl-3-pyrrolidinyl]oxy]phenyl]-3-(7-amidino-2-naphthyl)propanoic acid hydrochloride pentahydrate (DX-9065a) was previously found in our laboratory