636916
Indium tin oxide coated glass slide, rectangular
surface resistivity 15-25 Ω/sq, slide
Sinónimos:
ITO, ITO coated slide, rectangular
About This Item
Productos recomendados
resistividad de superficie
15-25 Ω/sq
L × An × grosor
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
transmitancia
>78%
índice de refracción
n20/D 1.517 (lit.)
cadena SMILES
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Clave InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Propiedades físicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.