Merck
632465
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
2-Bromonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
202.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
200-203 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
Clave InChI
MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)