63097
Magnesium L-lactate hydrate
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT), ~2 mol/mol water
Sinónimos:
L-Lactic acid magnesium salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT)
actividad óptica
[α]20/D −8.5±1°, c = 2% in H2O
impurezas
~2 mol/mol water
cadena SMILES
O.C[C@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Mg.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
Clave InChI
IDNRWXZNRCYOPB-NVKWYWNSSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)