62460
Lithium borohydride
≥95.0%
Sinónimos:
Lithium boron hydride, Lithium hydroborate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
275 °C (dec.)
densidad
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Li+].[BH4-]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
Clave InChI
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?