Merck
615390
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
α-Ketoglutaric acid-d6
About This Item
Fórmula lineal:
DO2CCD2CD2COCO2D
Número de CAS:
Peso molecular:
152.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
114-117 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]OC(=O)C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2/hD2
Clave InChI
KPGXRSRHYNQIFN-DTDGFSOZSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)