Merck
299294
Sigma-Aldrich
Glycine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
H215NCH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
76.06
Beilstein:
1853034
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
99% (CP)
Formulario
powder
técnicas
bio NMR: suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[15NH2]CC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i3+1
Clave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-LBPDFUHNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Christine Chrissian et al.
The Journal of biological chemistry, 295(7), 1815-1828 (2020-01-04)
Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii are two species complexes in the large fungal genus Cryptococcus and are responsible for potentially lethal disseminated infections. These two complexes share several phenotypic traits, such as production of the protective compound melanin. In C.