605468
D-Glucose-4,5-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Labeled Glucose, Dextrose-4,5-13C2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
OC[13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i2+1,3+1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-KBJQABIWSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c