756822
Óxido de deuterio
filtered, 99.8 atom % D
Sinónimos:
Agua pesada, Agua-d2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99.8 atom % D
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
density
1.107 g/mL at 25 °C
SMILES string
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
General description
Application
- High-resolution NMR (Nuclear magnetic resonance)
- FTIR (Fourier-transform infrared)
- Bio NMR studies
- Polarized visible Raman spectroscopic studies
- Protein expression
D2O is also used to prepare deuterium-labeled compounds in various fields such as pharmaceutical, bioanalytical, biological, and environmental chemistry via H-D exchange reactions to study drug metabolism mechanisms, reaction mechanisms, and the structure of biomolecules, and residual agrochemicals in foods using suitable analytical methods.
Packaging
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
La estructura de las proteínas proporciona información valiosa que puede utilizarse para inferir la función de la proteína. El estudio de la estructura de las proteínas y la cartografía de las interacciones proteicas, los niveles de expresión y su ubicación permiten la identificación de biomarcadores de enfermedad y posibles dianas farmacológicas para el tratamiento terapéutico.
La estructura de las proteínas proporciona información valiosa que puede utilizarse para inferir la función de la proteína. El estudio de la estructura de las proteínas y la cartografía de las interacciones proteicas, los niveles de expresión y su ubicación permiten la identificación de biomarcadores de enfermedad y posibles dianas farmacológicas para el tratamiento terapéutico.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.