Merck
59920
Sigma-Aldrich
Isovalerophenone
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Isobutyl phenyl ketone
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COCH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Beilstein:
1861344
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.512 (lit.)
n20/D 1.512
bp
72-74 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
CC(C)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-9(2)8-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Clave InChI
HEOVGVNITGAUKL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)