Merck
594059
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine N-oxide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3Cl2NO
Número de CAS:
Peso molecular:
163.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
138-142 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
[O-][n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
Clave InChI
RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)