Merck
591130
Sigma-Aldrich
3-Methoxycarbonylphenylboronic acid
Sinónimos:
Methyl 3-boronobenzoate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O2CC6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
179.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
205-208 °C (lit.)
Nivel de calidad
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-3-2-4-7(5-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
Clave InChI
ALTLCJHSJMGSLT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Iterative cross-coupling of boronate building blocks
  • Cross-coupling with aryl / alkenyl sulfonates
  • Synthesis of symmetrical biaryls via CuCl catalyzed homocoupling
  • Trifluoromethylation
  • Cyanation
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)