Merck
579769
Sigma-Aldrich
1-(3-Aminophenyl)acetylene-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
3-(ethynyl-3)Benzenamine-13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C6H7N
Número de CAS:
Peso molecular:
119.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.057 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
Nc1cccc(c1)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i1+1,2+1
Clave InChI
NNKQLUVBPJEUOR-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)