Merck
570842
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid
98%
Sinónimos:
(2R)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (2R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
230.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −66°, c = 1% in chloroform
mp
156-158 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
Clave InChI
CMWTZPSULFXXJA-SECBINFHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Bonjour, je souhaiterais connaitre la pureté de l'énantiomère R-naproxene 570842, ou son excès énantiomérique. Il est indiqué une pureté à 98% mais je ne sais pas si cela tient compte de la possibilité de contenir du S-naproxen. Merci d'avance.
    1 answer
    1. The product purity is specific to the R-enantiomer; this product is at least 98% (R)-(−)-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid. Any S-enantiomer would fall into the 2% (or less) impurities.