P20955
2-Phenylbutyric acid
98%
Sinónimos:
(±)-2-Phenylbutyric acid, α-Ethylphenylacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
crystals
bp
270-272 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?