569836
3-Carboxypropyl, functionalized silica gel
200-400 mesh
Sinónimos:
Carboxylic acid, silica gel supported
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
descripción
Carbon Content: ≥4.60%
Loading (active): ≥0.92 mmol/g
Formulario
solid
superficie
500 m2/g
tamaño de partícula
200-400 mesh
tamaño de poro
60 Å pore size
cadena SMILES
CCCCC(O)=O.[SiH4]
InChI
1S/C5H10O2.H4Si/c1-2-3-4-5(6)7;/h2-4H2,1H3,(H,6,7);1H4
Clave InChI
SPZBAIUWSNBPOF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?