155098
Valeronitrile
99.5%
Sinónimos:
Butyl cyanide, Pentanenitrile
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.5%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.397 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
densidad
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
CCCCC#N
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
Clave InChI
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?