571415
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
97%
Sinónimos:
1-(4-Anisyl)piperazine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
42-47 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
Clave InChI
MRDGZSKYFPGAKP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Htr1a(24473)
Advertencia
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?