565032
1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
97%
Sinónimos:
2,6-Dimethoxyhydroxyquinone
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
158-162 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O4/c1-11-6-3-5(9)4-7(12-2)8(6)10/h3-4,9-10H,1-2H3
InChI key
GXAVBFNRWXCOPY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c