428566
2,6-Dimethoxy-1,4-benzoquinone
97%
Sinónimos:
DMBQ
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
253-257 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
DMSO: soluble(lit.)
grupo funcional
ether
ketone
cadena SMILES
COC1=CC(=O)C=C(OC)C1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-11-6-3-5(9)4-7(12-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)