562882
4-Propylbenzaldehyde
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2C6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.532 (lit.)
densidad
1.0050 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(CCC)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-3-9-4-6-10(8-11)7-5-9/h4-8H,2-3H2,1H3
Clave InChI
MAUCRURSQMOFGV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
4-Propylbenzaldehyde may be used in the synthesis of the following:
- (E)-N-(4-propylbenzylidene)-2-((4-methoxyphenyl)amino)acetohydrazide
- 2-(4-propylbenzylidene)-1-(5-bromo-2 morpholinopyrimidin-4-yl)hydrazine
- H2-5(p-carboxyphenyl)-10,15,20-tri-(4-propyl)phenylporphyrin
- 3-(4-propylphenyl)propanenitrile
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
"Synthesis of (E)-2-(arylbenzylidene)-2-((4-methoxyphenyl) amino) acetohydrazide derivatives and their antimicrobial activity"
Kumar PNB, et al.
Current Chemistry Letters, 2(4), 167-176 (2013)
"Functionalization of Diameter-Sorted Semiconductive SWCNTs with Photosensitizing Porphyrins: Syntheses and Photoinduced Electron Transfer"
Das KS, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(36), 11388-11398 (2012)
Kraft P and Swift.D.AK et al.
Perspectives in Flavor and Fragrance Research (2005)
Synthesis of new 1, 2, 4-triazole derivatives and their anticorrosion properties on mild steel in hydrochloric acid medium.
Gurudatt DM, et al.
Journal of Molecular Liquids, 211, 275-287 (2015)
Coraline Simon et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 37, 121-133 (2016-10-19)
Endocrine activity of 65 compounds migrating from polycarbonate replacement plastic baby bottles was assessed using in vitro cell based assays (reporter gene assays) involving 7 nuclear receptors, i.e. human steroid hormones receptors (oestrogen, androgen, progesterone and glucocorticoid receptors), human thyroid