562610
Nonafluorobutanesulfonic anhydride
97%
Sinónimos:
Nonafluorobutanesulfonic acid anhydride, Perfluorobutanesulfonic anhydride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.3210 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
densidad
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
sulfonic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F18O5S2/c9-1(10,5(17,18)19)3(13,14)7(23,24)32(27,28)31-33(29,30)8(25,26)4(15,16)2(11,12)6(20,21)22
Clave InChI
QKIHLPFZYGFMDK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)