562505
Cesium hydroxide monohydrate
≥99.5% trace metals basis
Sinónimos:
Cesium hydroxide hydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥99.5% trace metals basis
Formulario
powder or crystals
impurezas
≤5000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
272 °C (lit.)
densidad
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cs+].[O-][H].[H]O[H]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- As a catalyst to prepare unsymmetrical Bis-allyl ethers via dimerization of Baylis-Hillman adducts.
- As a dopant to fabricate vanadium oxide thin films as a hole extraction layer for perovskite solar cells.
- As an initiator for ring opening polymerization of monosubstituted oxiranes.
- As a promoter to synthesize secondary amines via chemoselective N-alkylation.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.