Merck
H10401
Sigma-Aldrich
Hexamethyleneimine
99%
Sinónimos:
1-Azacycloheptane, Azepane, HMI, Perhydroazepine, Hexahydro-1H-azepine, Homopiperidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
99.17
Beilstein:
1084
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
7.4 mmHg ( 21.1 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
bp
138 °C/749 mmHg (lit.)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCCNCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2
Clave InChI
ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Hexamethyleneimine (HMI) can be used in the preparation of:
  • zeolitic catalysts such as MCM-22 and MCM-49
  • SAPO-35, a molecular sieve
  • various microporous aluminosilicates and titanosilicates
  • organic-inorganic hybrid pervoskite
It can also been used in the total synthesis of various natural products and bioactive molecules such as (−)-balanol, indole estrogens, derivatives of daunorubicin and (+)-cetiedil.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Zeolite MCM-49: a three-dimensional MCM-22 analogue synthesized by in situ crystallization.
Lawton SL, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 100(9), 3788-3798 (1996)
Design, synthesis, and preclinical characterization of novel, highly selective indole estrogens.
Miller CP, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 44(11), 1654-1657 (2001)
Synthesis of zeolite MCM-22 under rotating and static conditions. Microporous and mesoporous materials.
Guray I, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 31(3), 241-251 (1999)
Synthesis of SAPO-35 in non-aqueous gels.
Venkatathri N, et al.
J. Chem. Soc., Faraday Trans., 93(18), 3411-3415 (1997)
A novel titanosilicate with MWW structure. I. Hydrothermal synthesis, elimination of extra framework titanium, and characterizations.
Wu P, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(15), 2897-2905 (2001)