Merck
562351
Sigma-Aldrich
4-(N-Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
4-N-Boc-phenylboronic acid pinacol ester, tert-Butyl N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H26BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
319.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
167-170 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H26BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-13-10-8-12(9-11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3,(H,19,20)
InChI key
HSJNIOYPTSKQBD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)