Merck
558109
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Phenyl-2-butanol
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5(CH2)2CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −17.0°, c = 1% in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
densidad
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
C[C@@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
GDWRKZLROIFUML-SECBINFHSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)