189685
4-Phenyl-2-butanol
97%
Sinónimos:
α−Methyl-benzenepropanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH2CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5140 (lit.)
bp
132 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
CC(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
Clave InChI
GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Phenyl-2-butanol undergoes (η5-pentaphenylcyclopentadienyl)RuCl(CO)2 catalyzed racemization efficiently at room temperature in the presence of a base. 4-Phenyl-2-butanol on reaction with sulfuric acid yields polymer.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
New efficient ruthenium catalysts for racemization of alcohols at room temperature.
Csjernyik G, et al.
Tetrahedron Letters, 45(36), 6799-6802 (2004)
New Friedel-Crafts chemistry. XIX. Cyclialkylations of some phenylalkanols.
Khalaf AA and Roberts RM.
The Journal of Organic Chemistry, 34(11), 3571-3574 (1969)